Nile blue chloride (Basic blue 12)
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIN0464-10G BIN0464-25G BIN0464-100G
APOSBIN0464-10GEA 327 DKK
APOSBIN0464-10G APOSBIN0464-25G APOSBIN0464-100G
Nile blue chloride (Basic blue 12)
Nile blue chloride (Basic blue 12)
Fluorecence reference standard.
Formel: C₂₀H₂₀ClN₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011936
CAS-nummer: 2381-85-3