Novobiocin sodium salt ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIN0394-25G BIN0394-10G BIN0394-5G
APOSBIN0394-25GEA 2840 DKK
APOSBIN0394-25G APOSBIN0394-10G APOSBIN0394-5G
Novobiocin sodium salt ≥95%
Novobiocin sodium salt
Formel: C₃₁H₃₅N₂NaO₁₁
Smeltepunkt: 215 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00066541
CAS-nummer: 1476-53-5
EINECS: 216-023-6