1-(4-Nitrophenyl)glycerol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: PNPG, 1-(4-Nitrophenyl)-1,2,3-propanetriol
BIN0342-1G BIN0342-2G
APOSBIN0342-1GEA 818 DKK
APOSBIN0342-1G APOSBIN0342-2G
1-(4-Nitrophenyl)glycerol
1-(4-Nitrophenyl)glycerol
Formel: C₉H₁₁NO₅
Molekylvægt: 213.19 g/mol
Smeltepunkt: 93…101 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00017037
CAS-nummer: 2207-68-3
EINECS: 218-624-9