Nitrofurantoin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-[(5-Nitrofurfurylidene)amino]hydantoin
BIN0136-100G BIN0136-250G BIN0136-500G
APOSBIN0136-100GEA 447 DKK
APOSBIN0136-100G APOSBIN0136-250G APOSBIN0136-500G
Nitrofurantoin
Nitrofurantoin
Nitrofurantoin is bactericidal in vitro to most gram-positive and gram-negative bacteria.
Formel: C₈H₆N₄O₅
Molekylvægt: 238.16 g/mol
Smeltepunkt: 267…269 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003224
CAS-nummer: 67-20-9
EINECS: 200-646-5