Nalidixic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
BIN0134-100G BIN0134-25G
APOSBIN0134-100GEA 818 DKK
APOSBIN0134-100G APOSBIN0134-25G
Nalidixic acid
Nalidixic acid
Active against gram-negative bacteria.
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₃
Molekylvægt: 232.24 g/mol
Smeltepunkt: 225…230 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006884
CAS-nummer: 389-08-2
EINECS: 206-864-7