Nigericin sodium salt
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
BIN0112-10MG BIN0112-25MG
APOSBIN0112-10MGEA 645 DKK
APOSBIN0112-10MG APOSBIN0112-25MG
Nigericin sodium salt
Nigericin sodium salt
Formel: C₄₀H₆₇NaO₁₁
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00036825
CAS-nummer: 28643-80-3
UN nummer: 3462
ADR: 6.1,III