2'-Fluoro-2'-deoxyinosine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2’-Deoxy-2’-fluoroinosine, 2'-Deoxy-2'-fluoroinosine, 9-((2R,3R,4R,5R)-3-Fluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-9H-purin-6-ol
BIMN2011-100MG BIMN2011-1G BIMN2011-250MG
APOSBIMN2011-100MGEA 763 DKK
APOSBIMN2011-100MG APOSBIMN2011-1G APOSBIMN2011-250MG
2'-Fluoro-2'-deoxyinosine
2'-Fluoro-2'-deoxyinosine
Formel: C₁₀H₁₁FN₄O₄
Molekylvægt: 270.22 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09750860
CAS-nummer: 80049-87-2