2'-Amino-2'-deoxyadenosine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BIMN2004-250MG BIMN2004-500MG
APOSBIMN2004-250MGEA 3050 DKK
APOSBIMN2004-250MG APOSBIMN2004-500MG
2'-Amino-2'-deoxyadenosine
2'-Amino-2'-deoxyadenosine
Formel: C₁₀H₁₄N₆O₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06657636
CAS-nummer: 10414-81-0