3'-Amino-2',3'-dideoxyadenosine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BIMN2002-100MG BIMN2002-1G BIMN2002-250MG
APOSBIMN2002-100MGEA 317 DKK
APOSBIMN2002-100MG APOSBIMN2002-1G APOSBIMN2002-250MG
3'-Amino-2',3'-dideoxyadenosine
3'-Amino-2',3'-dideoxyadenosine
Formel: C₁₀H₁₄N₆O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08703999
CAS-nummer: 7403-25-0