Bisindolylmaleimide I
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: GF 109203X
BIMI0417-1MG BIMI0417-25MG BIMI0417-5MG
APOSBIMI0417-1MGEA 164 DKK
APOSBIMI0417-1MG APOSBIMI0417-25MG APOSBIMI0417-5MG
Bisindolylmaleimide I
Bisindolylmaleimide I
Inhibitor of protein kinase C.
Formel: C₂₅H₂₄N₄O₂
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00236428
CAS-nummer: 133052-90-1