Guanidiniumchlorid, ultrapure
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Guanidinhydrochlorid
BIMB3002-1KG
BIMB3002-500G
APOSBIMB3002-1KGEA
1310
DKK
APOSBIMB3002-1KG
APOSBIMB3002-500G
Guanidiniumchlorid, ultrapure
Guanidiniumchlorid
- Protein
Formel:
NH₂C(=NH)NH₂·HCl Molekylvægt: 95.53 g/mol Smeltepunkt: 185 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00013026 CAS-nummer: 50-01-1 Merck Index: 13,04578 |