Genistein 98
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 4',6'-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)benzo(e)oxacyclohex-2-en-4-on, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one, 4',5,7-Trihydroxyisoflavone
BIMB2006-1G BIMB2006-500MG
APOSBIMB2006-1GEA 1630 DKK
APOSBIMB2006-1G APOSBIMB2006-500MG
Genistein 98
Genistein
Inhibitor of tyrosine protein kinase.
Formel: C₁₅H₁₀O₅
Molekylvægt: 270.24 g/mol
Smeltepunkt: 297…298 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00016952
CAS-nummer: 446-72-0
EINECS: 207-174-9