5-Bromo-6-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIMB1331-1G BIMB1331-2.5G BIMB1331-250MG
APOSBIMB1331-1GEA 556 DKK
APOSBIMB1331-1G APOSBIMB1331-2.5G APOSBIMB1331-250MG
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside ≥98%
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside
Magenta Gal is a chromogenic substrate forb-Galactosidase, producing a red or magenta insoluble product.
Formel: C₁₄H₁₅BrClNO₆
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00210022
CAS-nummer: 93863-88-8