Guanidiniumthiocyanat 99,0
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Guanidinium sulphocyanide, GTC, Guanidine Thiocyanate, Guanidinium rhodanide
BIMB1010-1KG BIMB1010-500G BIMB1010-5KG
APOSBIMB1010-1KGEA 763 DKK
APOSBIMB1010-1KG APOSBIMB1010-500G APOSBIMB1010-5KG
Guanidiniumthiocyanat 99,0
Guanidiniumthiocyanat
Protein denaturant.
  • Toxic-LD50 of <500mg/Kg
Formel: CH₅N₃·CHNS
Molekylvægt: 118.16 g/mol
Smeltepunkt: 117…122 °C
Massefylde: 1.29 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00013027
CAS-nummer: 593-84-0
EINECS: 209-812-1
UN nummer: 1759
ADR: 8 III