Cæsiumchlorid 99,9%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Cesium Chloride
BIMB1006-100G BIMB1006-1KG
APOSBIMB1006-100GEA 1310 DKK
APOSBIMB1006-100G APOSBIMB1006-1KG
Cæsiumchlorid 99,9%
Cæsiumchlorid
Formel: CsCl
Molekylvægt: 168.36 g/mol
Kogepunkt: 1303 °C
Smeltepunkt: 645 °C
Massefylde: 3.99 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010955
CAS-nummer: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021