Methyl-1,2,3,4-tetra-O-acetyl-β-D-glucuronate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIM6000-1G BIM6000-250MG BIM6000-5G
APOSBIM6000-1GEA 414 DKK
APOSBIM6000-1G APOSBIM6000-250MG APOSBIM6000-5G
Methyl-1,2,3,4-tetra-O-acetyl-β-D-glucuronate
Methyl-1,2,3,4-tetra-O-acetyl-beta-D-glucuronate
Formel: C₁₅H₂₀O₁₁
Smeltepunkt: 177…181 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00069834
CAS-nummer: 7355-18-2
EINECS: 230-880-3