4-Methylumbelliferyl alpha-D-mannopyranoside
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIM1100-100MG BIM1100-25MG
APOSBIM1100-100MGEA 491 DKK
APOSBIM1100-100MG APOSBIM1100-25MG
4-Methylumbelliferyl alpha-D-mannopyranoside
4-Methylumbelliferyl alpha-D-mannopyranoside
Fluorescent substrate for a-D-mannosidase.
Formel: C₁₆H₁₈O₈
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00067662
CAS-nummer: 28541-83-5
EINECS: 249-073-2