4-Methylumbelliferyl-alpha-D-galactopyranoside
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIM1094-100MG BIM1094-250MG
APOSBIM1094-100MGEA 1160 DKK
APOSBIM1094-100MG APOSBIM1094-250MG
4-Methylumbelliferyl-alpha-D-galactopyranoside
4-Methylumbelliferyl-alpha-D-galactopyranoside
Formel: C₁₆H₁₈O₈
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00063278
CAS-nummer: 38597-12-5
EINECS: 254-031-1