γ-Cyclodextrin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIM1016-100G BIM1016-50G
APOSBIM1016-100GEA 1730 DKK
APOSBIM1016-100G APOSBIM1016-50G
γ-Cyclodextrin
γ-Cyclodextrin
Formel: C₄₈H₈₀O₄₀
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009595
CAS-nummer: 17465-86-0