β-Cyclodextrin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Caraway, Cycloheptaamylose, β-Cyclodextrin, Cyclomaltoheptaose, Schardinger β-Dextrin, Betadex
BIM1015-100G BIM1015-250G BIM1015-500G
APOSBIM1015-100GEA 654 DKK
APOSBIM1015-100G APOSBIM1015-250G APOSBIM1015-500G
β-Cyclodextrin
β-Cyclodextrin
Formel: C₄₂H₇₀O₃₅
Molekylvægt: 1134.98 g/mol
Smeltepunkt: 290…300 °C
Massefylde: 1.44 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00078139
CAS-nummer: 7585-39-9