α-Cyclodextrin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BIM1014-100G BIM1014-250G BIM1014-50G
APOSBIM1014-100GEA 1310 DKK
APOSBIM1014-100G APOSBIM1014-250G APOSBIM1014-50G
α-Cyclodextrin
α-Cyclodextrin
Formel: C₃₆H₆₀O₃₀
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00078207
CAS-nummer: 10016-20-3