(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
BIM1010-25G BIM1010-100G
APOSBIM1010-25GEA 218 DKK
APOSBIM1010-25G APOSBIM1010-100G
(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetic acid 98%
(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetic acid
Formel: C₉H₉ClO₃
Smeltepunkt: 118…119 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004306
CAS-nummer: 94-74-6
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III