Moniliformin sodium salt (from Fusarium moniliforme)
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
BIM1004-1MG BIM1004-5MG
APOSBIM1004-1MGEA 4310 DKK
APOSBIM1004-1MG APOSBIM1004-5MG
Moniliformin sodium salt (from Fusarium moniliforme)
Moniliformin sodium salt
Formel: C₄HO₃·Na
Smeltepunkt: 345…355 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
CAS-nummer: 71376-34-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,II