L-Methionin ≥99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, (S)-(-)-Methionine, L(-)-Methionine, (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, H-Met-OH, Methionine, (S)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
BIM0715-100G BIM0715-1KG BIM0715-500G
APOSBIM0715-100GEA 164 DKK
APOSBIM0715-100G APOSBIM0715-1KG APOSBIM0715-500G
L-Methionin ≥99%
L-Methionin
Ph.Eur, Pyrogen free
Formel: C₅H₁₁NO₂S
Molekylvægt: 149.21 g/mol
Kogepunkt: 278
Smeltepunkt: 284 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00063097
CAS-nummer: 63-68-3
EINECS: 200-562-9
Merck Index: 13,06004