MOPS ≥99.5% low sodium
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
3-Morpholinopropane-1-sulphonic acid, 3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid
BIM0295-100G
BIM0295-1KG
APOSBIM0295-100GEA
491
DKK
APOSBIM0295-100G
APOSBIM0295-1KG
MOPS ≥99.5% low sodium
MOPS
- Titration ³ 99.5%
- Water content (by Karl Fischer) 1.0%
- Sodium 80 ppm
Formel:
C₇H₁₅NO₄S Molekylvægt: 209.27 g/mol Flammepunkt: 110 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006183 CAS-nummer: 1132-61-2 EINECS: 214-478-5 Merck Index: 13,06288 |