MOPS ≥99.5% low sodium
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIM0295-100G BIM0295-1KG
APOSBIM0295-100GEA 491 DKK
APOSBIM0295-100G APOSBIM0295-1KG
MOPS ≥99.5% low sodium
MOPS
  • Titration ³ 99.5%
  • Water content (by Karl Fischer) 1.0%
  • Sodium 80 ppm
Formel: C₇H₁₅NO₄S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006183
CAS-nummer: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5