Methotrexate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
(S)-2-(4-(((2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl)(methyl)amino)benzamido)pentanedioic acid
BIM0130-1G
BIM0130-5G
BIM0130-10G
APOSBIM0130-1GEA
164
DKK
APOSBIM0130-1G
APOSBIM0130-5G
APOSBIM0130-10G
Methotrexate
Methotrexate
An antineoplastic agent which acts as an antimetaboliteof folic acid.
Formel:
C₂₀H₂₂N₈O₅ Molekylvægt: 454.44 g/mol Smeltepunkt: 185…204 °C Opbevaringstemperatur: Fryser |
MDL Number:
MFCD00150847 CAS-nummer: 59-05-2 UN nummer: 1544 ADR: 6.1 III |