Cefaclor
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
BIM0109-1G BIM0109-250MG BIM0109-5G
APOSBIM0109-1GEA 933 DKK
APOSBIM0109-1G APOSBIM0109-250MG APOSBIM0109-5G
Cefaclor
Cefaclor
Formel: C₁₅H₁₄ClN₃O₄S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00151471
CAS-nummer: 53994-73-3
EINECS: 258-909-5