Oxacillin sodium salt monohydrate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIM0106-1G BIM0106-25G BIM0106-5G
APOSBIM0106-1GEA 164 DKK
APOSBIM0106-1G APOSBIM0106-25G APOSBIM0106-5G
Oxacillin sodium salt monohydrate
Oxacillin sodium salt monohydrate
Formel: C₁₉H₁₉N₃O₅S
Molekylvægt: 423.42 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00167146
CAS-nummer: 7240-38-2
EINECS: 214-636-3