Lactulose
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIL9700-100G BIL9700-250G BIL9700-500G
APOSBIL9700-100GEA 2080 DKK
APOSBIL9700-100G APOSBIL9700-250G APOSBIL9700-500G
Lactulose
Lactulose
Formel: C₁₂H₂₂O₁₁
Molekylvægt: 342.297 g/mol
Smeltepunkt: 169 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00151469
CAS-nummer: 4618-18-2