Linolsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dienoic acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid
BIL9075-10G BIL9075-25G BIL9075-100G
APOSBIL9075-10GEA 371 DKK
APOSBIL9075-10G APOSBIL9075-25G APOSBIL9075-100G
Linolsyre
Linolsyre
Formel: C₁₈H₃₂O₂
Kogepunkt: 230 °C/15mmHg
Smeltepunkt: –12 °C
Massefylde: 0,902 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00064241
CAS-nummer: 60-33-3
EINECS: 200-470-9