2-Morpholino-8-phenylchromone ≥99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: LY294002, LY 294002, 2-Morpholino-8-phenyl-4H-chromen-4-one, 2-Morpholino-8-phenyl-4-oxo-4H-1-benzopyran
BIL2940-25MG BIL2940-5MG
APOSBIL2940-25MGEA 872 DKK
APOSBIL2940-25MG APOSBIL2940-5MG
2-Morpholino-8-phenylchromone ≥99%
2-Morpholino-8-phenylchromone
Specific inhibitor (IC50 = 1.40 uM) of phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K).
Formel: C₁₉H₁₇NO₃
Smeltepunkt: 180…187 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00270881
CAS-nummer: 154447-36-6