L-Lysine acetate salt 99,5%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
BIL0713-100G
BIL0713-500G
APOSBIL0713-100GEA
327
DKK
APOSBIL0713-100G
APOSBIL0713-500G
L-Lysine acetate salt 99,5%
L-Lysine acetate salt
USP, Pyrogen free
Formel:
C₈H₁₈N₂O₄ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00039069 CAS-nummer: 57282-49-2 EINECS: 260-664-4 |