L(+)-Rhamnose monohydrat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIK9015-1KG BIK9015-100G BIK9015-500G
APOSBIK9015-1KGEA 1780 DKK
APOSBIK9015-1KG APOSBIK9015-100G APOSBIK9015-500G
L(+)-Rhamnose monohydrat
L(+)-Rhamnose monohydrat
Formel: C₆H₁₂O₅·1H₂O
Smeltepunkt: 90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149363
CAS-nummer: 10030-85-0
EINECS: 222-793-4