Quercetin dihydrate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-chromen-4-one dihydrate
BIK9012-25G BIK9012-100G
APOSBIK9012-25GEA 654 DKK
APOSBIK9012-25G APOSBIK9012-100G
Quercetin dihydrate
Quercetin dihydrate
Formel: C₁₅H₁₄O₉
Molekylvægt: 338.268 g/mol
Smeltepunkt: 315 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149487
CAS-nummer: 6151-25-3