Aesculin sesquihydrate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6,7-Dihydroxycoumarin 6-glucoside sesquihydrate, Esculin sesquihydrate
BIK9005-100G BIK9005-250G BIK9005-50G
APOSBIK9005-100GEA 1590 DKK
APOSBIK9005-100G APOSBIK9005-250G APOSBIK9005-50G
Aesculin sesquihydrate
Aesculin sesquihydrate
Formel: C₁₅H₁₆O₉·1,5H₂O
Smeltepunkt: 195…198 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149492
CAS-nummer: 66778-17-4