D(+)-Maltose monohydrat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIK9000-1KG BIK9000-500G
APOSBIK9000-1KGEA 600 DKK
APOSBIK9000-1KG APOSBIK9000-500G
D(+)-Maltose monohydrat
D(+)-Maltose monohydrat
Formel: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
Smeltepunkt: 120 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149343
CAS-nummer: 6363-53-7
EINECS: 200-716-5