α-Ketoglutarsyre mononatriumsalt
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIK8011-5G BIK8011-25G BIK8011-50G
APOSBIK8011-5GEA 349 DKK
APOSBIK8011-5G APOSBIK8011-25G APOSBIK8011-50G
α-Ketoglutarsyre mononatriumsalt
α-Ketoglutarsyre mononatriumsalt
Formel: C₅H₅NaO₅
Molekylvægt: 168.08 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00064196
CAS-nummer: 22202-68-2