Ketotifen fumarate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(1-Methylpiperidin-4-ylidene)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10(9H)-one fumarate
BIK4000-1G BIK4000-250MG
APOSBIK4000-1GEA 197 DKK
APOSBIK4000-1G APOSBIK4000-250MG
Ketotifen fumarate
Ketotifen fumarate
Formel: C₁₉H₁₉NOS
Smeltepunkt: 192 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00079394
CAS-nummer: 34580-14-8
EINECS: 252-100-0