Bolton-Hunter reagent (sulpho-SHPP)
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Sulfo-SHPP
BII101-1G
BII101-10G
APOSBII101-1GEA
709
DKK
APOSBII101-1G
APOSBII101-10G
Bolton-Hunter reagent (sulpho-SHPP)
Bolton-Hunter reagent (sulpho-SHPP)
Formel:
C₁₃H₁₃NO₅ Smeltepunkt: 132…133 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00005515 CAS-nummer: 34071-95-9 |