Inosine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BII1001-5G BII1001-10G BII1001-100G
APOSBII1001-5GEA 164 DKK
APOSBII1001-5G APOSBII1001-10G APOSBII1001-100G
Inosine
Inosine
Formel: C₁₀H₁₂N₄O₅
Smeltepunkt: 212…213 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00066770
CAS-nummer: 58-63-9