Ionomycin free acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BII0421-10MG BII0421-5MG BII0421-25MG
APOSBII0421-10MGEA 2590 DKK
APOSBII0421-10MG APOSBII0421-5MG APOSBII0421-25MG
Ionomycin free acid
Ionomycin
Potent and selective calcium ionophore.
Formel: C₄₁H₇₂O₉
Molekylvægt: 709.02 g/mol
Smeltepunkt: 204…206 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD06798385
CAS-nummer: 56092-81-0