Ionomycin calcium salt
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BII0123-10MG BII0123-5MG
APOSBII0123-10MGEA 2130 DKK
APOSBII0123-10MG APOSBII0123-5MG
Ionomycin calcium salt
Ionomycin calcium salt
Potent and selective calcium ionophore.
Formel: C₄₁H₇₀CaO₉
Smeltepunkt: 204…206 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00151183
CAS-nummer: 56092-82-1