N-Hydroxysuccinimid ≥97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Hydroxypyrrolidine-2,5-dione, NHS, HOSu
BIH6094-1KG BIH6094-250G BIH6094-100G
APOSBIH6094-1KGEA 915 DKK
APOSBIH6094-1KG APOSBIH6094-250G APOSBIH6094-100G
N-Hydroxysuccinimid ≥97%
N-Hydroxysuccinimid
Formel: C₄H₅NO₃
Molekylvægt: 115.09 g/mol
Kogepunkt: 363
Smeltepunkt: 94…99 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005516
CAS-nummer: 6066-82-6
EINECS: 228-001-3