Hæmatoxylin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: DcH-48, Hydroxybrazilin, (6aS,11bR)-6,6a,7,11b-Tetrahydroindeno[2,1-c]chromene-3,4,6a,9,10-pentaol, NSC 2785, Natural Black I, Hydroxybrasilin, (+)-Hematoxylin
BIH6002-10G BIH6002-25G BIH6002-50G
APOSBIH6002-10GEA 545 DKK
APOSBIH6002-10G APOSBIH6002-25G APOSBIH6002-50G
Hæmatoxylin
Hæmatoxylin
Formel: C₁₆H₁₄O₆
Smeltepunkt: 200 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00078111
CAS-nummer: 517-28-2
EINECS: 208-237-3