L(+)-Histidin ≥99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIH0710-100G BIH0710-500G
APOSBIH0710-100GEA 164 DKK
APOSBIH0710-100G APOSBIH0710-500G
L(+)-Histidin ≥99%
L(+)-Histidin
USP, Pyrogen free
Formel: C₆H₉N₃O₂
Smeltepunkt: 282 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064315
CAS-nummer: 71-00-1
EINECS: 200-745-3