≥99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinepropanesulphonic acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(3-propanesulphonic acid), HEPPS, 3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]propanesulphonic acid, 3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-propanesulphonic acid, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-propanesulphonic acid
BIH0601-250G BIH0601-100G BIH0601-500G
APOSBIH0601-250GEA 1310 DKK
APOSBIH0601-250G APOSBIH0601-100G APOSBIH0601-500G
≥99%
EPPS (HEPPS, 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinepropanesulphonic acid)
Biological buffer - useful range 7.3-8.7
Formel: C₉H₂₀N₂O₄S
Smeltepunkt: 237…239 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006160
CAS-nummer: 16052-06-5
EINECS: 240-198-8