Guanine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-Amino-1H-purin-6(7H)-one hydrochloride
BIG5143-100G
BIG5143-25G
APOSBIG5143-100GEA
1040
DKK
APOSBIG5143-100G
APOSBIG5143-25G
Guanine hydrochloride
Guanine hydrochloride
Formel:
C₅H₆ClN₅O Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00213670 CAS-nummer: 635-39-2 |