D-Glucose-6-phosphate dipotassium salt hydrate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIG5009-1G BIG5009-5G BIG5009-500MG
APOSBIG5009-1GEA 1210 DKK
APOSBIG5009-1G APOSBIG5009-5G APOSBIG5009-500MG
D-Glucose-6-phosphate dipotassium salt hydrate
D-Glucose-6-phosphate dipotassium salt hydrate
Formel: C₆H₁₁K₂O₉P
Opbevaringstemperatur: Fryser
CAS-nummer: 5996-17-8