D-(+)-Galactosamine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BIG5002-1G BIG5002-5G
APOSBIG5002-1GEA 164 DKK
APOSBIG5002-1G APOSBIG5002-5G
D-(+)-Galactosamine hydrochloride
D-(+)-Galactosamine hydrochloride
Formel: C₆H₁₄ClNO₅
Smeltepunkt: 172…180 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00135830
CAS-nummer: 1772-03-8
EINECS: 217-198-1